438456
Azoture de sodium
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Hydrazoic acid sodium salt, NSC 3072
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Solubilité
soluble 65 g/L at 20 °C (completely)
Chaîne SMILES
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Clé InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
- Oxidative decarboxylation
- Michael addition reactions
Reagent for synthesis of
- Blue fluorescent copolymers
- Metal phosphonates
- Arenes via aminations
Involved in regioselective synthesis of prianosin B
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Brain
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable