Principaux documents
436992
Sigma-Aldrich
N-Boc-1,3-propanediamine
95%
Synonyme(s) :
N-Boc-1,3-diaminopropane, tert-Butyl N-(3-aminopropyl)carbamate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCONH(CH2)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Beilstein:
3588328
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: spacer
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
203 °C (lit.)
Pf
22 °C (lit.)
Densité
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11)
Clé InChI
POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter