Principaux documents
435996
Sigma-Aldrich
Tin(II) tetrafluoroborate solution
50 wt. % in H2O
About This Item
Formule linéaire :
Sn(BF4)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Concentration
50 wt. % in H2O
Densité
1.67 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[SnH2++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Application
Employed in metal plating.
Prod. Finish., 58, 175-175 (1993)