Principaux documents
439231
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution
10 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium hydroxide, Cetyltrimethylammonium hydroxide, Trimethylhexadecylammonium hydroxide
25 ML
120,00 €
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
120,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15N(OH)(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.55
Beilstein:
3723055
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
10 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.351
Densité
0.988 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
Application
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution is a surfactant used in:
  • Synthesis of microporous and mesoporous aluminosilicate molecular sieves such as MCM-41 and MCM-48.[1][2][3]
  • Hydrothermal preparation of manganese dioxide (MnO2) nanoflower.[4]
  • Synthesis of cetyltrimethylammonium hydroperoxide, a reagent used for promoting phosphate ester hydrolysis.[5]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cetyltrimethylammonium hydroperoxide: an efficient reagent for promoting phosphate ester hydrolysis.
Toullec, Jean and Moukawim, Mohamed
Chemical Communications (Cambridge, England), 434(2), 221-222 (1996)
Ordered mesoporous molecular sieves synthesized by a liquid-crystal template mechanism.
Kresge C T, et al.
Nature, 359(6397), 710-710 (1992)
A new family of mesoporous molecular sieves prepared with liquid crystal templates.
Beck JS
Journal of the American Chemical Society, 114(27), 10834-10843 (1992)
Hydrothermal preparation and the capacitance of hierarchical MnO2 nanoflower.
Zhu, Gang et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 434(27), 42-48 (2013)
Synthesis of macrostructured MCM-48 molecular sieves.
Danumah, Ch et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 44(27), 241-247 (2001)