Principaux documents
434450
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-styrene)
38 % emulsion in H2O, <0.5 μm particle size
Synonyme(s) :
Styrene-N-Vinylpyrrolidone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidinone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidone copolymer, Vinylpyrrolidinone-styrene polymer
1 L
96,50 €
96,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
96,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
96,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Composition
styrene, 64 wt. % (dry basis)
Concentration
38 % emulsion in H2O
Taille des particules
<0.5 μm
pH
2-5
Viscosité
200-800 cP(25 °C, Brookfield, spindle #3) (20 rpm)(lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N2(CCCC2=O)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C6H9NO/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-7H,1H2;2H,1,3-5H2
Clé InChI
ADNXYZUJPHVRPJ-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Stable, moderately viscous emulsion with high acid and salt tolerance. Forms strong, light-stable films with high water resistance.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable