Principaux documents
191108
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-allyl alcohol)
average Mn ~1,600, crystalline, allyl alcohol 33 mol %
Synonyme(s) :
Allyl alcohol-styrene copolymer, Poly(styrene-allyl alcohol), Styrene-allyl alcohol copolymer
1 KG
180,00 €
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
180,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H5)]x[CH2CH(CH2OH)]y
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
23.8 mmHg ( 25 °C)
Forme
crystalline
Poids mol.
average Mn ~1,600
Composition
allyl alcohol, 33 mol %
Limite d'explosivité
18 %
Densité
1.083 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H6O/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2,4H,1,3H2
Clé InChI
WXNYILVTTOXAFR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable