434116
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
99%
Synonyme(s) :
N,N,N-triethyl-ethanaminium hexafluorophosphate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable