Principaux documents
432768
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[2-(1-propenyl)phenoxy]benzophenone, mixture of cis and trans
97%
Synonyme(s) :
Bis(o -propenylphenoxy)benzophenone
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH=CHC6H4OC6H4)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
43-45 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C=C\c1ccccc1Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(Oc4ccccc4\C=C\C)cc3
InChI
1S/C31H26O3/c1-3-9-23-11-5-7-13-29(23)33-27-19-15-25(16-20-27)31(32)26-17-21-28(22-18-26)34-30-14-8-6-12-24(30)10-4-2/h3-22H,1-2H3/b9-3+,10-4+
Clé InChI
JRZSSQRNBKDVDD-LQIBPGRFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable