Principaux documents
432156
Sigma-Aldrich
Erbium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Erbium trifluoride
About This Item
Formule linéaire :
ErF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: erbium
Chaîne SMILES 
F[Er](F)F
InChI
1S/Er.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges