Principaux documents
399817
Sigma-Aldrich
Titanium(III) fluoride
Synonyme(s) :
Titanium trifluoride
5 G
62,60 €
62,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
62,60 €
About This Item
Formule linéaire :
TiF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.86
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Densité
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[Ti](F)F
InChI
1S/3FH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
NLPMQGKZYAYAFE-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.