431451
Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate
Synonyme(s) :
Nitroprusside sodium, SNP, Sodium nitroprusside, Sodium pentacyanonitrosylferrate
About This Item
Produits recommandés
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Impuretés
≤0.01% insolubles
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): passes test
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
Clé InChI
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges