429759
Calcium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Calcium dichloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
beads
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
772 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.