Documents
1.02391
Supelco
Calcium chloride
anhydrous, granular ~ 2 - 6 mm
Synonyme(s) :
Calcium chloride, Calcium dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CaCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-140-8
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impuretés
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
772 °C
Solubilité
740 g/L
Densité
2.15 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥95%
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 0.2 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable