429392
Cesium bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cesium monobromide
44,20 €
About This Item
44,20 €
Produits recommandés
Qualité
synthesis grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
beads
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
636 °C (lit.)
Densité
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.