Principaux documents
428345
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
98%
Synonyme(s) :
tert-Octyl isocyanate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH2C(CH3)2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
170-172 °C (lit.)
Densité
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CC(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2,3)6-9(4,5)10-7-11/h6H2,1-5H3
Clé InChI
XOHBENIMDRFUIH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate is a sterically hindered isocyanate.[1] Its synthesis from tert-octylamine has been reported.[2]
Application
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate may be used in the synthesis of amides by Grignard reaction.[1]
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Effect of oxidized states of heteroatoms and of orthogonal. pi. systems on radical stabilities.
Luedtke AE and Timberlake JW.
The Journal of Organic Chemistry, 50(2), 268-270 (1985)
Facile Synthesis of Sterically Hindered and Electron-Deficient Secondary Amides from Isocyanates.
Schafer G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(36), 9173-9175 (2012)