Principaux documents
423246
Sigma-Aldrich
Calix[4]arene-25,26,27,28-tetrol
95%
Synonyme(s) :
Calix[4]arene
1 G
202,00 €
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
202,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.49
Beilstein:
3574428
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Chaîne SMILES 
Oc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc1ccc2)c5O)c4O)c3O
InChI
1S/C28H24O4/c29-25-17-5-1-6-18(25)14-20-8-3-10-22(27(20)31)16-24-12-4-11-23(28(24)32)15-21-9-2-7-19(13-17)26(21)30/h1-12,29-32H,13-16H2
Clé InChI
YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable