426016
4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
99%
30,90 €
About This Item
30,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
pb
203 °C (lit.)
Pf
19-21 °C (lit.)
Densité
1.391 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)7(13)4-5(12)6-2-1-3-14-6/h1-3H,4H2
Clé InChI
OWLPCALGCHDBCN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As capping ligand in the synthesis of [Eu(tfa)3]2bpm complexes (bpm=2,2′-bipyrimidine).[5]
- As reagent in the multistep synthesis of [13CD2]benzylamine.[6]
- As reagent in the synthesis of 3-trifluoromethyl-2-arylcarbonylquinoxaline 1,4-di-N-oxide derivatives by reacting with corresponding benzofurazan oxides.[7]
- In the efficient syntheses of perfluoroalkyl substituted azoles.[8]
- Synthesis of 2-arylcarbonyl-3-trifluoromethylquinoxaline 1,4-di-N-oxide derivatives.[9]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter