235970
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
98%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoroacetylacetone, 1,1,1-Trifluoroacetylacetone
89,00 €
About This Item
89,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
pb
105-107 °C (lit.)
Densité
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(9)2-4(10)5(6,7)8/h2H2,1H3
Clé InChI
SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup