425702
Praseodymium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonyme(s) :
Praseodymium(III) triflate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: praseodymium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
Chaîne SMILES
[Pr+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Pr/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
- Asymmetric α-amination reactions
- Polymerization reactions
- Regioselective reductive ring opening reactions
- Intermolecular hydroamination reactions
- Paal-Knorr condensation
- Friedel-Crafts alkenylation
- Friedel-Crafts acylation
- Biginelli reactions
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable