Documents
422312
Sigma-Aldrich
Cerium trifluoromethanesulfonate
19-23% Ce basis
Synonyme(s) :
Cerium triflate
About This Item
Formule linéaire :
Cen(CF3SO3) x H2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: cerium
reagent type: catalyst
Concentration
19-23% Ce
Chaîne SMILES 
O.[Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ce.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
WETFAJNJKMKTDE-UHFFFAOYSA-K
Application
Efficient catalyst for the ring opening of epoxides, providing high regio- and stereoselectivity.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Iranpoor, N. et al.
Synthetic Communications, 28, 347-347 (1998)