409170
Tributylgermanium hydride
99%
Synonyme(s) :
Tributylgermane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: germanium
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
123 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC[GeH](CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H28Ge/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h13H,4-12H2,1-3H3
Clé InChI
KTSWILXIWHVQLR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.