423920
1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol sodium salt
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 1g/15ml, clear
Chaîne SMILES
[Na]Sc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H6N4S.Na/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,10,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
RSZMKAPXKXEWBY-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable