423734
6-Methyl-1-indanone
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
70 °C/0.4 mmHg (lit.)
Pf
60-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10O/c1-7-2-3-8-4-5-10(11)9(8)6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
DBOXRDYLMJMQBB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable