139505
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-(2-aminoethyl)pyrrolidine, 1-Methyl-2-pyrrolidineethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethylamine, 2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethan-1-amine, 2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine, 2-(N-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, N-Methyl-2-(2-aminoethyl)pyrrolidine
64,80 €
About This Item
64,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4684 (lit.)
Densité
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CN1CCCC1CCN
InChI
1S/C7H16N2/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8/h7H,2-6,8H2,1H3
Clé InChI
PNHGJPJOMCXSKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup