Principaux documents
422835
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
98%
5 G
50,80 €
50,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
50,80 €
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CONHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
50,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
100-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCNC(=O)CCl
InChI
1S/C3H6ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h6H,1-2H2,(H,5,7)
Clé InChI
TXNSZCSYBXHETP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide (N-methylolchloracetamide) is a N-hydroxymethyl derivative of chloroacetamide. One of the method reported for its synthesis is by the reaction of 2-chloracetamide with formaldehyde. It has been reported to be a formaldehyde releaser and an infrequent sensitizer to formaldehyde contact allergy.[1][2] Influence of short and prolonged exposure of 2-chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide (as formaldehyde donor/releaser) on lymph node responses has been investigated.[3]
Application
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide (N-hydroxymethylchloroacetamide) may be used as a reagent in the synthesis of 1-(aminomethyl)-2-methoxynaphthalene hydrochloride[4] and as a amidomethylating reagent for N,N-dialkylanilines (Tscherniac-Einhorn reaction).[5]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Wim H De Jong et al.
Journal of immunotoxicology, 4(3), 239-246 (2008-10-30)
In the Local Lymph Node Assay (LLNA), a stimulation index of 3 (SI = 3) is established as a threshold value for hazard identification of sensitization. The corresponding EC3 value, the effective concentration inducing a threefold increase compared to controls
Occupational contact dermatitis to N-methylol-chloracetamide.
M Farli et al.
Contact dermatitis, 17(3), 182-184 (1987-09-01)
Anton de Groot et al.
Contact dermatitis, 63(3), 129-139 (2010-06-25)
We have reviewed formaldehyde-releasers used in metalworking fluids (MWFs) in this and a previous part of a two-part article. These biocides do not appear to be frequent or important sensitizers. Even in highly selected patient groups of metalworkers, mean prevalence
The amidomethylation of some N, N-dialkylanilines (Tscherniac-Einhorn reaction).
Gale DJ and Wilshire JFK.
Australian Journal of Chemistry, 28(11), 2447-2458 (1975)
J C Bressi et al.
Journal of medicinal chemistry, 44(13), 2080-2093 (2001-06-19)
In our continuation of the structure-based design of anti-trypanosomatid drugs, parasite-selective adenosine analogues were identified as low micromolar inhibitors of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH). Crystal structures of Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi, Leishmania mexicana, and human GAPDH's provided details of how the