422649
4,5-Dichlorophthalonitrile
99%
Synonyme(s) :
1,2-Dichloro-4,5-dicyanobenzene, 4,5-Dichloro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4,5-Dichloro-1,2-dicyanobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-Dicyano-1,2-dichlorobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
180-184 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1cc(C#N)c(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H2Cl2N2/c9-7-1-5(3-11)6(4-12)2-8(7)10/h1-2H
Clé InChI
SRIJSZQFAMLVQV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable