42135
1,5-Dinitronaphthalene
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
213-216 °C (lit.)
214-217 °C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2c(cccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O4/c13-11(14)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12(15)16/h1-6H
Clé InChI
ZUTCJXFCHHDFJS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves