Principaux documents
421065
Sigma-Aldrich
TYZOR® GBA organic titanate
Synonyme(s) :
Diisopropoxytitanium bis(acetylacetonate) solution, Ti(acac)2OiPr2
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CHO]2Ti(C5H7O2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Composition
Ti, 10%
Chaîne SMILES 
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C3H7O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3(2)4;/h2*3,6H,1-2H3;2*3H,1-2H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3+;;;
Clé InChI
OVSGBKZKXUMMHS-VVDZMTNVSA-L
Informations légales
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Barbara Lyson-Sypien et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 8, 108-122 (2017-02-02)
The aim of this research is to study the role of nanocrystalline TiO