Principaux documents
388173
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) (triethanolaminato)isopropoxide solution
80 wt. % in isopropanol
Synonyme(s) :
TYZOR® TE organic titanate
100 ML
52,50 €
52,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
52,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H19NO4Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
52,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Concentration
80 wt. % in isopropanol
Densité
1.087 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)[Ti]12OCCN(CCO1)CCO2
InChI
1S/C6H12NO3.C3H7.Ti/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;1-3-2;/h1-6H2;3H,1-2H3;/q-3;;+3
Clé InChI
RSUVVMHMKLWZQT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F
Point d'éclair (°C)
16 °C