The Ludox products have an average particle size range of 7nm to 22nm. Please see the Ludox product comparison table below:
420808
LUDOX® LS colloidal silica
30 wt. % suspension in H2O
Synonyme(s) :
Silica preparation
57,50 €
About This Item
57,50 €
Produits recommandés
Description
colloidal
Niveau de qualité
Forme
viscous liquid
Concentration
30 wt. % suspension in H2O
Superficie
~215 m2/g
pH
8.2
Densité
1.21 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the smallest size of the silica particles?