Principaux documents
419664
Sigma-Aldrich
Allyl 2,4,6-tribromophenyl ether
98%
Synonyme(s) :
1,3,5-Tribromo-2-(2-propen-1-yloxy)benzene, 2,4,6-Tribromophenyl allyl ether
About This Item
Formule linéaire :
Br3C6H2OCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.86
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
solid
Pf
74-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c1
InChI
1S/C9H7Br3O/c1-2-3-13-9-7(11)4-6(10)5-8(9)12/h2,4-5H,1,3H2
Clé InChI
RZLLIOPGUFOWOD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jinjing Ma et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 267, 115497-115497 (2020-09-06)
The study aimed to investigate temporal trends of "old" and "new" persistent halogenated organic pollutants (HOPs) in Taihu Lake, the third largest freshwater lake in China, and the associated health risks. Five fish species were consecutively collected from the lake