419656
N-Benzyl-2-nitro-1H-imidazole-1-acetamide
97%
Synonyme(s) :
2-Nitro-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-1-acetamide, Benzonidazol, N-Benzyl-2-nitroimidazol-1-yl-acetamide
226,00 €
About This Item
226,00 €
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
189-192 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Groupe fonctionnel
amide
nitro
phenyl
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1nccn1CC(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N4O3/c17-11(14-8-10-4-2-1-3-5-10)9-15-7-6-13-12(15)16(18)19/h1-7H,8-9H2,(H,14,17)
Clé InChI
CULUWZNBISUWAS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable