Principaux documents
417823
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
155-158 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Cl)cc1-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7ClN2O/c10-6-1-2-9(13)7(5-6)8-3-4-11-12-8/h1-5,13H,(H,11,12)
Clé InChI
DMGLUMYOLOAXJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol undergoes Mannich reaction with N,N′-bis(methoxymethyl)diaza-18-crown-6 to afford NCH2N-linked bis(3-(5-chloro-2-hydroxy)pyrazol-1-ylmethyl)-substituted diazacrown ether (98% yield).[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ning Su et al.
The Journal of organic chemistry, 64(24), 8855-8861 (2001-10-25)
Ten new 8-hydroxyquinoline-containing diaza-18-crown-6 ligands and analogues were synthesized via a one-pot or stepwise Mannich reaction, reductive amination, or by reacting diaza-18-crown-6 with 5,7-dichloro-2-iodomethyl-8-quinolinol in the presence of N,N-diisopropylethylamine. The Mannich reaction of N,N'-bis(methoxymethyl)diaza-18-crown-6 with 4-chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol gave the NCH(2)N-linked bis(3-(5-chloro-2-hydroxy)pyrazol-1-ylmethyl)-substituted