Principaux documents
417734
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zinc(II)
97%
Synonyme(s) :
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione zinc derivative, Zn(TMHD)2
About This Item
Formule linéaire :
Zn(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
132-134 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Zn]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
Clé InChI
QWDQAWFEDOIHGD-ORWWTJHYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable