417351
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
261-264 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES
Cc1ccc2OC(=O)C=C(O)c2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-6-2-3-9-7(4-6)8(11)5-10(12)13-9/h2-5,11H,1H3
Clé InChI
WIRGBZBGYNIZIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable