416886
Acetic acid-d4
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
11.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
≥99.5 atom % D
Pureté
≥99.00%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Contient
0.03 % (v/v) TMS
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0500% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.368 (lit.)
Point d'ébullition
115.5 °C (lit.)
Pf
15-16 °C (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter