415758
5′-Chloro-2′-hydroxy-4′-methylacetophenone
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
70-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)c(C)cc1O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-5-3-9(12)7(6(2)11)4-8(5)10/h3-4,12H,1-2H3
Clé InChI
HDUSGGZSLVCDKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- chalcones, required for the synthesis of novel pyrazoline derivatives
- 5′-chloro-2′-hydroxy-4′-methyl-3-(2´´-thienyl)acrylophenone
- 6-chloro-3-hydroxy-7-methyl-2-(2-thienyl)-4H-chromen-4-one, a complexing agent used for the spectrophotometric determination of vanadium(V)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable