466964
4′-Fluoro-2′-hydroxyacetophenone
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
31-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(F)cc1O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5(10)7-3-2-6(9)4-8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
HLTBTUXAMVOKIH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup