Principaux documents
413011
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) iodide
anhydrous, flakes, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Yttrium triiodide
About This Item
Formule linéaire :
YI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
flakes
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: yttrium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
I[Y](I)I
InChI
1S/3HI.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
LFWQXIMAKJCMJL-UHFFFAOYSA-K
Application
Starting material for YBCO superconducting materials in a lower temperature preparation.[1] Applied in the solid-state synthesis of a new compound, Y21I18C14B7, which is the first example of a rare earth metal halide with interstitial halogen atoms with misfit characteristics.[2]
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Baney, R.H. et al.
Chemistry of Materials, 4, 984-984 (1992)
Oeckler, O. et al.
Journal of the American Chemical Society, 38, 1767-1767 (1998)
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.