Principaux documents
413674
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lanthanum triiodide
5 G
422,00 €
422,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
422,00 €
About This Item
Formule linéaire :
LaI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
422,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
synthesis grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
AnhydroBeads
Essai
99.9% trace metals basis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
772 °C (lit.)
Densité
5.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[La](I)I
InChI
1S/3HI.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
Informations légales
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable