Principaux documents
474770
Sigma-Aldrich
Europium(II) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Europium diiodide, Europium iodide
1 G
199,00 €
5 G
786,00 €
199,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
199,00 €
5 G
786,00 €
About This Item
Formule linéaire :
EuI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.77
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
199,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: europium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
I[Eu]I
InChI
1S/Eu.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
DPYXWFUVSMSNNV-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Reactions of strontium, lanthanum, and europium iodides. Direct preparation of phosphorus triiodide from phosphates: Explores reactions and preparation methods involving europium iodides (Haschke, 1976).
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.