Principaux documents
408530
Sigma-Aldrich
Z-L-Isoleucine
98%
Synonyme(s) :
N-Carbobenzyloxy-L-isoleucine, Z-Ile-OH
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.30
Beilstein:
4189486
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +6.0°, c = 6 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
52-54 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-3-10(2)12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,3,9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-,12-/m0/s1
Clé InChI
JSHXJPFZKBRLFU-JQWIXIFHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1