Principaux documents
220698
Sigma-Aldrich
L-Valine ethyl ester hydrochloride
99%
5 G
60,60 €
60,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
60,60 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
60,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +6.7°, c = 2 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
102-105 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
Clé InChI
PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Simon J Dunne et al.
Drug testing and analysis, 9(5), 734-743 (2016-07-13)
Herbal smoking blends containing synthetic cannabinoids have become popular alternatives to marijuana. These products were previously sold in pre-packaged foil bags, but nowadays seizures usually contain synthetic cannabinoid powders together with unprepared plant materials. A question often raised by the