406457
Methyl perfluorooctanoate
98%
Synonyme(s) :
Methyl pentadecafluorooctanoate
60,40 €
About This Item
60,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.305 (lit.)
pb
159-160 °C (lit.)
Densité
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
PFAS testing
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
Chaîne SMILES
COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F15O2/c1-26-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3
Clé InChI
XOCNYZFAMHDXJK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of monodisperse perfluoroalkyl N-polyethoxylated amides, potential nonionic fluorinated surfactants.[3]
- To investigate the mutual solubility curves of fluorocarbon-hydrocarbon systems.[2]
- Synthesis of fluorine-containing monomer, N-(5-hydroxypent-1-yl)perfluorooctaneamide.[4]
- To investigate the vinyl ether formulations for use in step and flash imprint lithography.[5]
- Preparation of 2-chloro-1,1-dicyano-2-(perfluoroheptyl)ethylene, a precursor for synthesizing perfluorocarbon-soluble dyes.[6]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup