Documents
406317
Sigma-Aldrich
Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, mixture of 2- and 4-isomers
97%
Synonyme(s) :
Isopropyl-9H -thioxanthen-9-one, Isopropylthioxanthone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12
InChI
1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-5-8-13-15(17)12-6-3-4-9-14(12)18-16(11)13/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
IKVYHNPVKUNCJM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable