Principaux documents
406082
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trimethyl-2-pentene
96%
1 G
56,40 €
56,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
56,40 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=C(CH3)CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.21
Beilstein:
1732093
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
116 °C (lit.)
Pf
−113 °C (lit.)
Densité
0.743 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)\C(C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H16/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6H,1-5H3
Clé InChI
SZFRZEBLZFTODC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,3,4-Trimethyl-2-pentene is formed during the copolymerization of s-butyl and t-butyl alcohols in the presence of sulfuric acid.[1]
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
The Polymerization of Olefins. II. 1 The Copolymerization of s-Butyl and t-Butyl Alcohols by Sulfuric Acid.
Whitmore FC, et al
Journal of the American Chemical Society, 63(3), 756-757 (1941)