Key Documents
405930
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzene
99%
Synonyme(s) :
m-Xylylene diisocyanate
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH2NCO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro Beilstein :
781825
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.591 (lit.)
Point d'ébullition
130 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
−7 °C (lit.)
Densité
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Toshiyuki Ohtake et al.
Toxicology, 393, 9-14 (2017-11-05)
The skin sensitization potential of chemicals has been traditionally assessed using regulatory accepted in vivo methods, such as guinea pig maximization test or mouse local lymph node assays (LLNAs). A huge effort to reduce and replace the use of animals