399272
3-Fluorophenethyl alcohol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
Point d'ébullition
90 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5H2
Clé InChI
MZNBGEKFZCWVES-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves