Principaux documents
39785
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1-hydroxybenzotriazole dihydrate
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Cl-HOBt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4ClN3O · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (HPLC)
Impuretés
~17.5% water
Pf
190-195 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
O.O.On1nnc2ccc(Cl)cc12
Attention
For safe storage and transport the material was desensitized with two equivalents of water
Autres remarques
Reagent to suppress racemization in peptide coupling, which is not toxic.
Pictogrammes
Exploding BombExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.3
Code de la classe de stockage
1 - Explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Spec. Chem., July/August, 2-2 (2002)