397156
Pentadecafluorotriethylamine
96%
Synonyme(s) :
Perfluorotriethylamine, Tris(pentafluoroethyl)amine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
2.15 psi ( 20 °C)
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.262 (lit.)
Point d'ébullition
68-69 °C/743 mmHg (lit.)
Densité
1.736 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F15N/c7-1(8,9)4(16,17)22(5(18,19)2(10,11)12)6(20,21)3(13,14)15
Clé InChI
CBEFDCMSEZEGCX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter